Learn More
1-Chlorhexan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10186793 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10186793
Marke: Thermo Scientific Acros 404645000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 544-10-5 | C6H13Cl | 120.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-10-5
Summenformel C6H13Cl
Molekulargewicht (g/mol) 120.62
MDL-Nummer MFCD00001018
InChI-Schlüssel MLRVZFYXUZQSRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorohexane, hexyl chloride, hexane, 1-chloro, n-hexyl chloride, 1-chloro-hexane, hexane, chloro, unii-r5l7i6o9nw, r5l7i6o9nw, triisobutenyl chloride, hexylchloride
PubChem CID 10992
IUPAC-Name 1-Chlorhexan
SMILES CCCCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-chlorohexane
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 135.0°C
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5Cl
Brechungsindex 1.4189 to 1.4209
Menge 500 g
Beilstein 01, 143
Merck Index 15, 2145
Relative Dichte 0.87
Formelmasse 120.62
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chlorohexane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.