Learn More
1-Chlorododecan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Chlorododecane |
| CAS | 112-52-7 |
| Summenformel | C12H25Cl |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1-Dodecyl Chloride, Dodecyl Chloride, Lauryl Chloride, NSC 57107 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H25Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCl |
| IUPAC-Name | 1-Chlordodecan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 204.78 |
| Formelmasse | 204.1645 |