Learn More
1-Chlorodecan, TRC
Artikelnummer. 30361846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30361846 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30361846 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC36598010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Chlorodecane
CAS 1002-69-3
Summenformel C10 H21 Cl
Menge 10 g
Synonym 1-Chlorodecane, Decyl chloride, NSC 6088, n-Decyl chloride
InChI-Formel InChI=1S/C10H21Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCl
IUPAC-Name 1-Chlorodecan
Molekulargewicht (g/mol) 176.73
Formelmasse 176.1332