Learn More
(1-Chlorcyclohexyl) Cyclohexyl-Methanon, TRC
Artikelnummer. 30351759
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30351759 500 mg 500 Milligramm
30366795 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30351759 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC371250500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83803-75-2
Summenformel C13H21ClO
Molekulargewicht (g/mol) 228.76
Synonym Ketone 1-Chlorocyclohexyl Cyclohexyl, (1-Chlorocyclohexyl)cyclohexylmethanone
IUPAC-Name (1-Chlorcyclohexyl)-Cyclohexylmethanon
SMILES O=C(C1CCCCC1)C2(Cl)CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Chlorocyclohexyl)cyclohexyl-methanone
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H21ClO/c14-13(9-5-2-6-10-13)12(15)11-7-3-1-4-8-11/h11H,1-10H2
Formelmasse 228.1281