Learn More
1-Chlorbutan, TRC
Artikelnummer. 30366650
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30366650 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30366650 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36746510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chlorobutane
CAS 109-69-3
Summenformel C4 H9 Cl
Menge 10 g
Synonym 1-Chlorobutane, 1-Butylchloride, Butyl chloride, Chlorobutane, NSC 8419, n-Butyl chloride, n-Chlorobutane, n-Propylcarbinyl chloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
SMILES CCCCCl
IUPAC-Name 1-Chlorbutan
Molekulargewicht (g/mol) 92.57
Formelmasse 92.0393