Learn More
1-Chlorbutan, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Catalog Number p-7120027
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
109-69-3
C4H9Cl
92.57
MFCD00001009
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Butylchlorid, N-Butylchlorid, Butan, 1-Chlor, N-Propylcarbinylchlorid, Butan, Chlor, Chlorbutan, N-Chlorbutan, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
8005
1-Chlorbutan
CCCCCl
109-69-3
C4H9Cl
92.57
MFCD00001009
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Butylchlorid, N-Butylchlorid, Butan, 1-Chlor, N-Propylcarbinylchlorid, Butan, Chlor, Chlorbutan, N-Chlorbutan, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
8005
1-Chlorbutan
CCCCCl
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Chlorbutan
Schmelzpunkt -123 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.886 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 78.8 °C
Explosionsgrenze 0.101
Flammpunkt −12 °C (10.4 °F)
Zündpunkt 860 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3Cl
Brechungsindex n20/D 1.402 (Lit.)
Menge 1 l
UN-Nummer UN1127
Beilstein 1730909
Dampfdruck 80.1 mmHg (78.4 °C)
Formelmasse 92.57 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus™