Learn More
1-Chlorbutan, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15621150 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15621150 1 l Glasflasche 1 Liter
15631150 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15621150 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 1250081L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-69-3
Summenformel C4H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 92.57
MDL-Nummer MFCD00001009
InChI-Schlüssel VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Butylchlorid, N-Butylchlorid, Butan, 1-Chlor, N-Propylcarbinylchlorid, Butan, Chlor, Chlorbutan, N-Chlorbutan, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
IUPAC-Name 1-Chlorbutan
SMILES CCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chlorbutan
Schmelzpunkt -123 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.886 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 78.8 °C
Explosionsgrenze 0.101
Flammpunkt −12 °C (10.4 °F)
Zündpunkt 860 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3Cl
Brechungsindex n20/D 1.402 (Lit.)
Menge 1 l
UN-Nummer UN1127
Beilstein 1730909
Formelmasse 92.57 mol
Dampfdruck 80.1 mmHg (78.4 °C)
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus