Learn More
1-Chlorobutan, für Proteinsequenzierung, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10080050 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10080050 2.5 L 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10080050 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/4758/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 109-69-3
Schmelzpunkt -123°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 77°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C4H9Cl
MDL-Nummer 1009
Menge 2.5 L
Formelmasse 92.57g/mol
Dampfdruck 108mbar at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chlorobutane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.