Learn More
1 – Chlorobutan CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99,8 %, Solstice
Artikelnummer. 15614730
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15614730 2 l 2 Liter
15694720 1 l 1 Liter
15604730 2.5 l 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15614730 Lieferant Honeywell-Chromasolv Lieferanten-Nr. 349582L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00 CHF
    199.58 CHF / 2 Liter
    Sparen 99.42 CHF
    33% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.8 %
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-69-3
Summenformel C4H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 92.57
MDL-Nummer MFCD00001009
InChI-Schlüssel VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Butylchlorid, N-Butylchlorid, Butan, 1-Chlor, N-Propylcarbinylchlorid, Butan, Chlor, Chlorbutan, N-Chlorbutan, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
IUPAC-Name 1-Chlorbutan
SMILES CCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chlorbutan
Namenshinweis für die HPLC
Schmelzpunkt -123 °C
Dichte 0,886 g/ml bei 25 °C (lit.)
Siedepunkt 77 °C bis 78 °C
Strukturformel CH3(CH2)3Cl
Brechungsindex n20/D 1,402
Menge 2 l
Beilstein 1730909
Formelmasse 92,57 g/mol
Dampfdruck 80,1 mmHg (78,4 °C)
Reinheit (%) ≥99,8 %
Güte CHROMASOLV
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chlorobutane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.