Learn More
1-Chlorbutan, 99.8 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10234684 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10234684 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10644945 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10234684 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 425880025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00 CHF
    226.65 CHF / 2.5 Liter
    Sparen 25.35 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 109-69-3 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-69-3
Summenformel C4H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 92.57
MDL-Nummer MFCD00001009
InChI-Schlüssel VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
IUPAC-Name 1-Chlorbutan
SMILES CCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chlorobutane
Namenshinweis For HPLC
Azidität 0.0003 meq/g max.
Extinktion 1 cm cell vs HPLC grade water, 0.05 max. at 240nm, 0.01 max. at 250nm, 0.005 max. at 260nm, 0.005 max. at 270nm, 1 cm cell vs HPLC grade water at 0nm
CAS Min. % 99.75
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -123.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 77.0°C to 78.0°C
Flammpunkt −12°C
Prozentgehaltsbereich 99.7% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3Cl
Brechungsindex 1.4014 to 1.4034
Menge 2.5 L
UN-Nummer 1127
Rückstand nach Verdampfung 2ppm max.
Merck Index 15, 1561
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskosität 0.45 mPa.s (20°C)
Formelmasse 92.57
Reinheit (%) 99.8%
Güte HPLC
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chlorobutane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.