Learn More
1-Chlorobutan, 99.5 %, wasserfrei, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13157714 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13157714 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
13157794 1 L AcroSeal™ Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13157714 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 433821000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.75 CHF
    34.70 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 1.05 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 109-69-3 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-69-3
Summenformel C4H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 92.57
MDL-Nummer MFCD00001009
InChI-Schlüssel VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
IUPAC-Name 1-Chlorbutan
SMILES CCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chlorobutane
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -123.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 77.0°C to 78.0°C
Flammpunkt −12°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)3Cl
Brechungsindex 1.4014 to 1.4034
Menge 100 mL
Rückstand nach Verdampfung 0.0003 % max.
Merck Index 15,1561
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskosität 0.45 mPa.s (20°C)
Formelmasse 92.57
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chlorobutane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.