Learn More
Alfa Aesar™ 1-Chloroanthrachinon, 98 %
Beschreibung
Anwendungen
Verwendung als Farbstoffzwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in heißem Toluol. (Nahezu Transparenz)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Verwendung als Farbstoffzwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in heißem Toluol. (Nahezu Transparenz)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Chloroanthraquinone |
| Schmelzpunkt | 158°C to 162°C |
| Menge | 500 g |
| Beilstein | 1912752 |
| Formelmasse | 242.66 |
| Reinheit (%) | 98% |