Learn More
1-Chlor-N,N,2-Trimethylpropenylamin, 98.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11935181 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 11935181
Marke: Thermo Scientific Acros 300270250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 26189-59-3 | C6H12ClN | 133.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26189-59-3
Summenformel C6H12ClN
Molekulargewicht (g/mol) 133.62
InChI-Schlüssel GQIRIWDEZSKOCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-n,n,2-trimethylpropenylamine, 1-chloro-n,n,2-trimethyl-1-propenylamine, 1-chloro-n,n,2-trimethyl-1-propen-1-amine, ghosez inverted exclamation markas reagent, 1-propen-1-amine, 1-chloro-n,n,2-trimethyl, 1-chloro-2-methylprop-1-en-1-yl dimethylamine, acmc-1ceik, 1-chloro-1-dimethylaminoisobutene, 1-chloro-2,n,n-trimethylpropenylamine, 1-chloro-n,n-2-trimethylpropenylamine
PubChem CID 640792
IUPAC-Name 1-Chlor-N,N,2-Trimethylprop-1-en-1-amin
SMILES CC(=C(N(C)C)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-N, N, 2-trimethylpropenylamine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 129.0°C to 130.0°C
Flammpunkt 27°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4520 to 1.4560
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formelmasse 133.62
Reinheit (%) 98.5+%
Physikalische Form Flüssigkeit