Learn More
1-Chloro-6-Iodohexan, TRC
Artikelnummer. 30353610
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30353610 1 g -
30367688 5 g -
30359499 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30353610 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3700651G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34683-73-3
Summenformel C6H12ClI
Molekulargewicht (g/mol) 246.52
Synonym 1-Iodo-6-chlorohexane
IUPAC-Name 1-Chlor-6-Iodhexan
SMILES ClCCCCCCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-6-iodohexane
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12ClI/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Formelmasse 245.9672