Learn More
1-Chlor-6-hydroxyhexan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10761424 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10761424
Marke: Thermo Scientific Acros 109285000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2009-83-8 | C6H13ClO | 136.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2009-83-8
Summenformel C6H13ClO
Molekulargewicht (g/mol) 136.62
MDL-Nummer MFCD00002984
InChI-Schlüssel JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf
PubChem CID 74828
IUPAC-Name 6-Chlorhexan-1-ol
SMILES C(CCCCl)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-chloro-6-hydroxyhexane
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 108.0°C to 112.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 98°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl(CH2)6OH
Brechungsindex 1.4547 to 1.4567
Menge 500 g
Relative Dichte 1.03
Formelmasse 136.62
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit