Learn More
1-Chlor-5-Iodpentan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11311597 10 g 10 Gramm
11321597 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04469.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 60274-60-4 | C5H10ClI | 232.489 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-Chlor-5-Iodpentan wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Empfindlich gegenüber Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60274-60-4
Summenformel C5H10ClI
Molekulargewicht (g/mol) 232.489
MDL-Nummer MFCD00039416
InChI-Schlüssel GUUHKOCYWBEGGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 108914
IUPAC-Name 1-Chlor-5-Iodpentan
SMILES C(CCCl)CCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-5-iodopentane
Dichte 1.663
Siedepunkt 75°C to 77°C (4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5305
Menge 10 g
Beilstein 1732342
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym pentane, 1-chloro-5-iodo, pentamethylene chloroiodide, 5-chloropentyl iodide, 5-iodopentyl chloride, l-chloro-5-iodopentane, 1-iodo-5-chloropentane, 1-chloro-5-iodo-pentane, pentane,1-chloro-5-iodo, acmc-1b36d, 1-chloro-5-iodopentane
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 232.5
Reinheit (%) 97%