Learn More
1-Chlor-4-Phenylbutan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459303
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459303 25 g 25 Gramm
11439303 1 g 1 Gramm
11449303 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459303 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11753.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4830-93-7 | C10H13Cl | 168.664 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4830-93-7
Summenformel C10H13Cl
Molekulargewicht (g/mol) 168.664
MDL-Nummer MFCD00037117
InChI-Schlüssel FLLZCZIHURYEQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobutyl benzene, 1-chloro-4-phenylbutane, 4-phenylbutyl chloride, 1-4-chlorobutyl benzene, benzene, 4-chlorobutyl, phenylbutylchloride, 1-chloro4-phenylbutane, acmc-209kcr, 4-phenyl-1-chlorobutane, 4-phenyl-n-butyl chloride
PubChem CID 78543
IUPAC-Name 4-Chlorobutylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-4-phenylbutane
Dichte 1.026
Siedepunkt 125°C to 128°C (20 mmHg)
Flammpunkt 104°C (219°F)
Brechungsindex 1.518
Menge 25 g
Beilstein 2042123
Formelmasse 168.67
Reinheit (%) 97%