Learn More
1-Chlor-4-Fluorobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444664
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444664 25 g 25 Gramm
11454664 100 g 100 Gramm
11464664 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444664 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13690.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 352-33-0 | C6H4ClF | 130.55 g/mol
1-Chloro-4-fluorobenzeneis used as a primary and secondary intermediates, organic synthesis. And it is also used to prepare (4'-fluoro-biphenyl-4-yl)-methyl ether by using reagents NaH, Ni (OAc)2, 2,2 '-bipyridyl, KI and solvents benzene, tetrahydrofuran at temperature of 63°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-4-Fluorbenzol dient als primäres und sekundäres Zwischenprodukt bei der organischen Synthese. Es wird außerdem zur Herstellung von (4′-Fluor-biphenyl-4-yl)-methylether mit den Reagenzien NaH, Ni (OAc)2, 2,2 ′-Bipyridyl, KI und den Lösungsmitteln Benzol oder Tetrahydrofuran bei einer Temperatur von 63 °C verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352-33-0
Summenformel C6H4ClF
Molekulargewicht (g/mol) 130.55
MDL-Nummer MFCD00000603
InChI-Schlüssel RJCGZNCCVKIBHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorofluorobenzene, p-fluorochlorobenzene, 4-chlorofluorobenzene, benzene, 1-chloro-4-fluoro, 1-fluoro-4-chlorobenzene, 1-chloro-4-fluoro-benzene, 4-fluorochlorobenzene, 1,4-fluorochlorobenzene, p-chloro-fluorobenzene, pubchem3420
PubChem CID 9604
IUPAC-Name 1-Chlor-4-Fluorbenzol
SMILES FC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-4-fluorobenzene
Schmelzpunkt -22°C
Dichte 1.228
Siedepunkt 129°C to 130°C
Flammpunkt 29°C (84°F)
Brechungsindex 1.495
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1904542
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 130.55
Reinheit (%) 98%