Learn More
1-Chloro-4-(chlorophenylmethyl)benzene, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Chloro-4-(chlorophenylmethyl)benzene |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H10Cl2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H |
| Formelmasse | 236.016 |