Learn More
1-Chlor-4-(3-jodopropoxy)benzol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-chloro-4-(3-iodopropoxy)benzene |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | ClC6H4OCH2CH2CH2I |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 296.53 |
| Reinheit (%) | 97% |