Learn More
1-Chlor-3-Nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455397 50 g 50 Gramm
11465397 250 g 250 Gramm
11445397 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23423.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 121-73-3 | C6H4ClNO2 | 157.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-73-3
Summenformel C6H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.55
MDL-Nummer MFCD00007202
InChI-Schlüssel KMAQZIILEGKYQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chloronitrobenzene, 3-nitrochlorobenzene, 3-chloronitrobenzene, m-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-3-nitro, chloro-m-nitrobenzene, 3-chloro-1-nitrobenzene, metachloronitrobenzene, 1-chloronitrobenzene, 1-nitro-3-chlorobenzene
PubChem CID 8489
ChEBI CHEBI:82420
IUPAC-Name 1-Chlor-3-Nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-3-nitrobenzene
Schmelzpunkt 43°C to 47°C
Siedepunkt 235°C to 236°C
Flammpunkt 124°C (255°F)
Menge 50 g
UN-Nummer UN1578
Beilstein 1907947
Merck Index 14,2151
Formelmasse 157.56
Reinheit (%) 98%