Learn More
1-Chlor-3-Methylbutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397736
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397736 10 g 10 Gramm
11307746 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397736 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11371.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 107-84-6 | C5H11Cl | 106.593 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-84-6
Summenformel C5H11Cl
Molekulargewicht (g/mol) 106.593
MDL-Nummer MFCD00013693
InChI-Schlüssel CZHLPWNZCJEPJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl chloride, butane, 1-chloro-3-methyl, 3-methylbutyl chloride, isopentyl chloride, 4-chloro-2-methylbutane, 1-chloro-3,3-dimethylpropane, unii-87d3zl9f7a, isoamylchlorid, acmc-2098xt, 1-chloro-3-methyl-butane
PubChem CID 7893
IUPAC-Name 1-Chlor-3-Methylbutan
SMILES CC(C)CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-3-methylbutane
Schmelzpunkt -104°C
Siedepunkt 99°C to 100°C
Flammpunkt 16°C (60°F)
Menge 10 g
UN-Nummer UN1107
Beilstein 1730988
Merck Index 14,5116
Formelmasse 106.6
Reinheit (%) 98%