Learn More
1-Chlor-3-Iodpropan, 98 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485573 500 g 500 Gramm
11465573 25 g 25 Gramm
11475573 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485573 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13489.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6940-76-7 | C3H6ClI | 204.435 g/mol
1-Chloro-3-iodopropane has been used in the synthesis of N-[4-[5-(2,4-diamino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)pentyl]benzoyl]-L-glutamic acid, an inhibitor of glycinamide ribonucleotide transformylase (GAR Tfase) and aminoimidazole carboxamide ribonucleotide transformylase (AICAR Tfase), interesting proton sponge type molecule quino[7,8-h]quinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-3-Iodpropan wurde bei der Synthese von N-[4-5(2,4-Diamino-6-oxo-1,6-Dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2-Trifluoracetyl)pentyl]benzoyl]-L-Glutaminsäure, einem Inhibitor von Glycinamid-Ribonukleotid-Transformylase (GAR-Tfase) und Aminoimidazol-Carboxamid-Ribonukleotid-Transformylase (AICAR-Tfase), interessantes Protonenschwamm-Typ-Molekül-Chino[7,8-h]chinolin.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6940-76-7
Summenformel C3H6ClI
Molekulargewicht (g/mol) 204.435
MDL-Nummer MFCD00001096
InChI-Schlüssel SFOYQZYQTQDRIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 1-chloro-3-iodo, 3-chloropropyl iodide, trimethylene chloroiodide, 1-chloro-3-iodo-propane, 3-chloroiodopropane, 3-chloro-iodopropane, 1-chloro-3iodopropane, 1-choro-3-iodopropane, 3-chloro-l-iodopropane, 1-iodo-3-chloropropane
PubChem CID 81363
IUPAC-Name 1-Chlor-3-Iodopropan
SMILES C(CCl)CI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-3-iodopropane
Namenshinweis stabilized with copper
Dichte 1.904
Siedepunkt 170°C to 172°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5463
Menge 500 g
Beilstein 1731115
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 204.44
Reinheit (%) 98%