Learn More
1-Chlor-3-iodbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11493027 100 g 100 Gramm
11473027 5 g 5 Gramm
11483027 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493027 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15567.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 625-99-0 | C6H4ClI | 238.45 g/mol
1-Chloro-3-iodobenzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-3-iodobenzol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 67.2 mg/l.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-99-0
Summenformel C6H4ClI
Molekulargewicht (g/mol) 238.45
MDL-Nummer MFCD00001046
InChI-Schlüssel JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene
PubChem CID 12269
IUPAC-Name 1-Chlor-3-iodbenzol
SMILES ClC1=CC=CC(I)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-3-iodobenzene
Dichte 1.927
Siedepunkt 228°C
Flammpunkt 102°C (216°F)
Brechungsindex 1.631
Menge 100 g
Beilstein 1904539
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 67.2mg/L.
Formelmasse 238.46
Reinheit (%) 98%