Learn More
1-Chlor-3-Hydroxypropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10560001 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10560001 25 g Glasflasche -
10580171 100 g Glasflasche 100 Gramm
10046203 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10560001 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 109290250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 627-30-5 | C3H7ClO | 94.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-30-5
Summenformel C3H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 94.54
MDL-Nummer MFCD00002943
InChI-Schlüssel LAMUXTNQCICZQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-1-propanol, 3-chloropropanol, 1-propanol, 3-chloro, 1-chloro-3-hydroxypropane, trimethylene chlorohydrin, 3-chloro-l-propanol, 3-chlorpropan-1-ol, 3-choro-1-propanol, 1-chloro-3-propanol, 3-chloropropanol-1
PubChem CID 12313
IUPAC-Name 3-Chlorpropan-1-ol
SMILES C(CO)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-3-hydroxypropane
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -20°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1300g/mL
Siedepunkt 160°C to 162°C
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl(CH2)3OH
Brechungsindex 1.4440 to 1.446
Menge 25 g
Beilstein 01, 356
Relative Dichte 1.13
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 300g/L water (20°C). Other solubilities: reacts with water forming hcl
Stabilisator 0.1% Na2CO3
Viskosität 6 mPa.s (20°C)
Formelmasse 94.54
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-3-hydroxypropane, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.