Learn More
1-Chlor-3-Hydroxypropan, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 109295000
Additional Details : CAS : 627-30-5 Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 2849 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 500g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10046203
  • 205.80 CHF / 500 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Chemische Identifikatoren
627-30-5
94.54
LAMUXTNQCICZQX-UHFFFAOYSA-N
12313
C(CO)CCl
C3H7ClO
MFCD00002943
3-chloro-1-propanol, 3-chloropropanol, 1-propanol, 3-chloro, 1-chloro-3-hydroxypropane, trimethylene chlorohydrin, 3-chloro-l-propanol, 3-chlorpropan-1-ol, 3-choro-1-propanol, 1-chloro-3-propanol, 3-chloropropanol-1
3-Chlorpropan-1-ol
Spezifikation
1-Chloro-3-hydroxypropane
75°C
Glasflasche
1.13
6 mPa.s (20°C)
Farblos bis hellgelb
500g
627-30-5
100.0
C3H7ClO
MFCD00002943
3-chloro-1-propanol, 3-chloropropanol, 1-propanol, 3-chloro, 1-chloro-3-hydroxypropane, trimethylene chlorohydrin, 3-chloro-l-propanol, 3-chlorpropan-1-ol, 3-choro-1-propanol, 1-chloro-3-propanol, 3-chloropropanol-1
LAMUXTNQCICZQX-UHFFFAOYSA-N
3-Chlorpropan-1-ol
12313
Flüssig
1.1300g/mL
Authentic
1.4440 to 1.446
0.1% Na2CO3
160°C to 162°C
-20°C
Stabilized
97.5
97.5% min. (GC)
Cl(CH2)3OH
01, 356
Solubility in water: 300g/L water (20°C). Other solubilities: reacts with water forming hcl
C(CO)CCl
94.54
94.54
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-3-hydroxypropane, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate