Learn More
1-Chlor-3,4-dinitrobenzol, techn. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489807 250 g 250 Gramm
11479807 50 g 50 Gramm
11434180 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22773.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 610-40-2 | C6H3ClN2O4 | 202.55 g/mol
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-3,4-dinitrobenzol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-40-2
Summenformel C6H3ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.55
MDL-Nummer MFCD00007212
InChI-Schlüssel QVQSOXMXXFZAKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-3,4-dinitrobenzene, 3,4-dinitrochlorobenzene, benzene, 4-chloro-1,2-dinitro, unii-z29b1f274e, 1,2-dinitro-4-chlorobenzene, 1,2-dino2 4-cl benzene, 4-chlordinitrobenzol, acmc-209mog, 4-chloro-1,2-dinitrobenzen, ghl.pd_mitscher_leg0.928
PubChem CID 33097
IUPAC-Name 4-Chlor-1,2-Dinitrobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
Schmelzpunkt ∼20°C to 25°C
Dichte 1.687
Siedepunkt 14°C to 16°C (4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.587
Menge 250 g
UN-Nummer UN1577
Beilstein 521564
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 202.55
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch