Learn More
1-Chlor-2 -Octyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450278
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450278 5 g 5 Gramm
15460278 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450278 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53452.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 51575-83-8 | Molecular Formula: C8H13Cl | Molecular Weight: 144.642 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51575-83-8
Summenformel C8H13Cl
Molekulargewicht (g/mol) 144.642
MDL-Nummer MFCD00274223
InChI-Schlüssel OUMUOQQKEAGFCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-2-octyne, acmc-1asda, oumuoqqkeagfcj-uhfffaoysa
PubChem CID 4349444
IUPAC-Name 1-Chlorockt-2-in
SMILES CCCCCC#CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2-octyne
Dichte 0.931
Siedepunkt 81°C (15 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Strukturformel CH3(CH2)4C≡CCH2Cl
Brechungsindex 1.46
Menge 5 g
Formelmasse 144.64
Reinheit (%) 98%