Learn More
1-Chlor-2-Nitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438376
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438376 5000 g -
11428376 250 g 250 Gramm
11418376 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11438376 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15403.0I
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 88-73-3 | C6H4ClNO2 | 157.55 g/mol
1-Chloro-2-nitrobenzene was used in the synthesis of 1-hydroxybenzotriazole derivatives. It is important as a precursor to other compounds due to the two reactive sites present on the molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-2-Nitrobenzol wurde bei der Synthese von 1-Hydroxybenzotriazol-Derivaten verwendet. Aufgrund der beiden reaktiven Stellen, die auf dem Molekül vorhanden sind, ist es als Vorläufer anderer Verbindungen wichtig.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 0.59 g/l.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-73-3
Summenformel C6H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.55
MDL-Nummer MFCD00007061
InChI-Schlüssel BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloronitrobenzene, o-chloronitrobenzene, 2-nitrochlorobenzene, chloronitrobenzene, o-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro, 2-chloro-1-nitrobenzene, oncb, benzene, chloronitro, nitrochlorobenzene
PubChem CID 6945
ChEBI CHEBI:34270
IUPAC-Name 1-Chlor-2-Nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2-nitrobenzene
Schmelzpunkt 31°C to 34°C
Dichte 1.348
Siedepunkt 245°C to 246°C
Flammpunkt 126°C (258°F)
Menge 5000 g
UN-Nummer UN1578
Beilstein 509273
Merck Index 14,2151
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 0.59g/L.
Formelmasse 157.56
Reinheit (%) 99%