Learn More
1-Chlor-2-Nitrobenzol, +99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 109621000
Additional Details : CAS : 88-73-3 Gewicht : 0.18480kg Transport : UN number : 1578 Chem class : 6.1 Pack group : II
Menge 100mL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10030840
  • 17.00 CHF / 100 Milliliter
Auf Lager, versandfertig: 6
Chemische Identifikatoren
88-73-3
157.55
BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
6945
1-Chlor-2-Nitrobenzol
C6H4ClNO2
MFCD00007061
2-chloronitrobenzene, o-chloronitrobenzene, 2-nitrochlorobenzene, chloronitrobenzene, o-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro, 2-chloro-1-nitrobenzene, oncb, benzene, chloronitro, nitrochlorobenzene
CHEBI:34270
[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
1-Chloro-2-nitrobenzene
124°C
Glasflasche
246°C
32°C to 34°C
99+%
99.0
99+%
ClC6H4NO2
05, 241
2-chloronitrobenzene, o-chloronitrobenzene, 2-nitrochlorobenzene, chloronitrobenzene, o-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro, 2-chloro-1-nitrobenzene, oncb, benzene, chloronitro, nitrochlorobenzene
BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
1-Chlor-2-Nitrobenzol
6945
157.56
99+%
1.3480g/mL
Authentic
1.348
Gelb
100mL
88-73-3
100.0
C6H4ClNO2
MFCD00007061
15, 2153
Solubility in water: 0.43g/L water (20°C).,soluble in alcohol,benzene,ether,acetone,carbo,toluene,pyridine
[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1Cl
157.55
CHEBI:34270
Fusionierte kristalline Masse
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-2-nitrobenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate