Learn More
1-Chlor-2-Nitrobenzol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-89392
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
88-73-3
C6H4ClNO2
157.55
MFCD00007061
BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
2-chloronitrobenzene, o-chloronitrobenzene, 2-nitrochlorobenzene, chloronitrobenzene, o-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro, 2-chloro-1-nitrobenzene, oncb, benzene, chloronitro, nitrochlorobenzene
6945
CHEBI:34270
1-Chlor-2-Nitrobenzol
[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1Cl
88-73-3
C6H4ClNO2
157.55
MFCD00007061
BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
2-chloronitrobenzene, o-chloronitrobenzene, 2-nitrochlorobenzene, chloronitrobenzene, o-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro, 2-chloro-1-nitrobenzene, oncb, benzene, chloronitro, nitrochlorobenzene
6945
CHEBI:34270
1-Chlor-2-Nitrobenzol
[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2-nitrobenzene
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 32°C to 34°C
Farbe Gelb
Dichte 1.3480g/mL
Siedepunkt 246°C
Flammpunkt 124°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4NO2
Menge 100 mL
Beilstein 05, 241
Merck Index 15, 2153
Relative Dichte 1.348
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.43g/L water (20°C).,soluble in alcohol,benzene,ether,acetone,carbo,toluene,pyridine
Formelmasse 157.56
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Fusionierte kristalline Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-2-nitrobenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.