Learn More
1-Chlor-2-Methylpropylchloroformat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10781345 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10781345
Marke: Thermo Scientific Acros 314470050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 92600-11-8 | C5H8Cl2O2 | 171.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92600-11-8
Summenformel C5H8Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 171.02
MDL-Nummer MFCD00012387
InChI-Schlüssel BOGLZTPABVHWDD-BYPYZUCNSA-N
Synonym 1-chloro-2-methylpropyl chloroformate, acmc-20aow3, 1-chloro-2-methylpropylchloroformate, 1-chloro-2-methylpropyl carbonochloridate, chloro 1-chloro-2-methylpropoxy methanone, carbonochloridic acid,1-chloro-2-methylpropyl ester
PubChem CID 2733326
SMILES CC(C)[C@@H](Cl)OC(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-chloro-2-methylpropyl chloroformate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.1700g/mL
Flammpunkt 53°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCO2CH(Cl)CH(CH3)2
Brechungsindex 1.4310 to 1.433
Menge 5 g
Relative Dichte 1.17
IUPAC-Name (1R)-1-chloro-2-methylpropyl carbonochloridate
Formelmasse 171.02
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.