Learn More
1-Chlor-2-Methyl-2-phenylpropan, 98 %, Thermo Scientific™™
Catalog Number p-88384
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
515-40-2
C10H13Cl
168.66
MFCD00000940
DNXXUUPUQXSUFH-UHFFFAOYSA-N
neophyl chloride, 1-chloro-2-methyl-2-phenylpropane, 1-chloro-2-methylpropan-2-yl benzene, benzene, 2-chloro-1,1-dimethylethyl, 2-methyl-2-phenylpropyl chloride, neophylchloride, 2-chloro-1,1-dimethylethyl benzene, unii-of6e0410nf, beta-chloro-tert-butylbenzene, 2-chloromethyl-2-phenylpropane
68191
(1-Chlor-2-Methylpropan-2-yl)benzol
CC(C)(CCl)C1=CC=CC=C1
515-40-2
C10H13Cl
168.66
MFCD00000940
DNXXUUPUQXSUFH-UHFFFAOYSA-N
neophyl chloride, 1-chloro-2-methyl-2-phenylpropane, 1-chloro-2-methylpropan-2-yl benzene, benzene, 2-chloro-1,1-dimethylethyl, 2-methyl-2-phenylpropyl chloride, neophylchloride, 2-chloro-1,1-dimethylethyl benzene, unii-of6e0410nf, beta-chloro-tert-butylbenzene, 2-chloromethyl-2-phenylpropane
68191
(1-Chlor-2-Methylpropan-2-yl)benzol
CC(C)(CCl)C1=CC=CC=C1
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 95°C to 100°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C(CH3)2CH2Cl
Brechungsindex 1.5230 to 1.525
Menge 5 mL
Beilstein 05,II,32
Merck Index 15,6544
Relative Dichte 1.04
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 168.67
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.