Learn More
1-Chlor-2-Fluorobenzol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424717
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11424717
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21209.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 348-51-6 | C6H4ClF | 130.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 348-51-6
Summenformel C6H4ClF
Molekulargewicht (g/mol) 130.55
MDL-Nummer MFCD00000533
InChI-Schlüssel ZCJAYDKWZAWMPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorofluorobenzene, o-chlorofluorobenzene, benzene, 1-chloro-2-fluoro, o-fluorochlorobenzene, 1-fluoro-2-chlorobenzene, 1-chloro-2-fluoro-benzene, benzene, chlorofluoro, 2-chloro-1-fluorobenzene, chlorofluorobenzene, 2-fluorochlorobenzene
PubChem CID 9583
IUPAC-Name 1-Chlor-2-Fluorbenzol
SMILES FC1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2-fluorobenzene
Schmelzpunkt -43°C
Dichte 1.242
Siedepunkt 137°C to 138°C
Flammpunkt 31°C (87°F)
Brechungsindex 1.501
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1855301
Formelmasse 130.55
Reinheit (%) ≥98%