Learn More
1-Chlor-2-(chlorodiphenylmethyl)benzol, Mikromol™
Artikelnummer. 17963056
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17963056 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17963056 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0015.03
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-Chlor-2-(chlorodiphenylmethyl)benzol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene
CAS 42074-68-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C19 H14 Cl2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1-Chloro-2-(chlorodiphenylmethyl)benzene, Clotrimazole Imp. C (EP), Clotrimazole Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C19H14Cl2/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
SMILES Clc1ccccc1C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name 1-Chlor-2-[chlor(diphenyl)methyl]benzol
Molekulargewicht (g/mol) 313.22
Menge 100 mg
Formelmasse 312.0473 g/mol