Learn More
1-(Chlor-1-pyrrolidinylmethylen)pyrrolidinium-Hexafluorophosphat, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11976701 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11976701 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11976701 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 440620050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate
CAS 135540-11-3
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 152°C to 156°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 31.68 to 33.31% C, 8.21 to 8.63% N
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H16ClF6N2P
MDL-Nummer MFCD00191333
Menge 5 g
Synonym pyclu, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidinium hexafluorophosphate, chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-chloro pyrrolidin-1-yl methylene pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate v, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidinium, pyciu, chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, chloro-n,n,n',n'-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate, chloro-dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, pyclu chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidiniumhexafluorophosphate
InChI-Schlüssel NHEGCUSBUWGOQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.ClC(N1CCCC1)=[N+]1CCCC1
IUPAC-Name 1-[Chlor(pyrrolidin-1-ium-1-yliden)methyl]pyrrolidin;hexafluorphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 332.66
PubChem CID 2736652
Formelmasse 332.66
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Feststoff