Learn More
1-Chlor-1,2-benziodoxol-3(1H)-on, TRC
Artikelnummer. 30356513
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356513 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356513 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3635581G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
CAS 59457-26-0
Summenformel C7H4ClIO2
Menge 1 g
Synonym 1-Chloro-1,2-benziodoxol-3-one, 1-Chlorobenziodoxol-3-one, 3-Oxo-3H-2,1-benzoxiodolium Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H4ClIO2/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11-9/h1-4H
SMILES ClI1OC(=O)c2ccccc12
IUPAC-Name 1-Chlor-1 λ3,2-benziodoxol-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 282.46