Learn More
1-Chlor-1,2-benziodoxol-3(1H)-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Chloro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one |
| CAS | 59457-26-0 |
| Summenformel | C7H4ClIO2 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 1-Chloro-1,2-benziodoxol-3-one, 1-Chlorobenziodoxol-3-one, 3-Oxo-3H-2,1-benzoxiodolium Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4ClIO2/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11-9/h1-4H |
| SMILES | ClI1OC(=O)c2ccccc12 |
| IUPAC-Name | 1-Chlor-1 λ3,2-benziodoxol-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 282.46 |