Learn More
Thermo Scientific™ Kassetten für Digitaler Dispenser Multidrop™ Pico
Artikelnummer. 31722822 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 nL to 10 μL
11 pl bis 10 μl
1 nl bis 10 μl
8 pL to 10 μL
Kanäle:
1
4
8
Modell:
1-ch 200 μl-Kassetten
1-ch 20 μl-Kassetten
4-ch 200 μl Kassetten
8-ch 20 μl Kassetten
Surfactant Free Cartridges, 4-channel 200 μL
Surfactant Free Cartridges, 8-channel 20 μL
Packungsgröße:
1 Stück
20 Mikroliter
20 Stück
200 Mikroliter
30 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanäle Modell unitSize
31722822 8 pL to 10 μL 8 Surfactant Free Cartridges, 8-channel 20 μL 20 Mikroliter
17961961 11 pl bis 10 μl 1 1-ch 20 μl-Kassetten 30 Stück
17971961 1 nl bis 10 μl 1 1-ch 200 μl-Kassetten 30 Stück
16643853 1 nl bis 10 μl 4 4-ch 200 μl Kassetten 1 Stück
17991961 1 nl bis 10 μl 4 4-ch 200 μl Kassetten 20 Stück
16653853 11 pl bis 10 μl 8 8-ch 20 μl Kassetten 1 Stück
17981961 11 pl bis 10 μl 8 8-ch 20 μl Kassetten 20 Stück
31722820 1 nL to 10 μL 4 Surfactant Free Cartridges, 4-channel 200 μL 200 Mikroliter
31337545 1 nL to 10 μL 4 Surfactant Free Cartridges, 4-channel 200 μL -
31337544 8 pL to 10 μL 8 Surfactant Free Cartridges, 8-channel 20 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 31722822 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. LTR0006
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Kassetten mit Dispensierkopf ermöglichen das Dispensieren von ein bis acht Flüssigkeiten pro Kassette, von 11 Pikolitern bis 10 zu Mikroliter kleiner Moleküle und Biomoleküle in DMSO oder wässriger Lösung
Große Auswahl zum Dispensieren von Pikoliter- auf Mikrolitervolumen für ein bis acht verschiedene Flüssigkeitstypen über eine ganze Platte oder nur einen Teil einer Platte.
Features:
  • Single-Channel Cartridges: Use the 1-channel cartridges with the Pico 1 to dispense DMSO, aqueous fluids with added surfactant, or master mixes. Dispensing volume: 11 pL – 10 μL..
  • Standard Cartridges: Use the 4- or 8-channel standard cartridges with the Pico 8 sf to dispense DMSO, aqueous fluids with added surfactant, or master mixes. Dispensing volume: 11 pL – 10 μL.
  • Surfactant Free Cartridges: Use the 4- or 8-channel surfactant free cartridges with the Pico 8 sf to dispense only aqueous fluids without surfactant. Dispensing volume: 8 pL – 10 μL.
  • Contamination-Free Dispensing: Non-contact dispensing and single-use cartridges prevent carry-over and contamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Digital Dispenser Cartridge
Kanäle 8
Volumen (metrisch) 8 pL to 10 μL
Zur Verwendung mit (Geräte) Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser
Modell Surfactant Free Cartridges, 8-channel 20 μL
Anzahl pro Packung Case of 20