Learn More
1-Butylimidazol, TRC
Artikelnummer. 30338949
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30338949 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338949 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6923005G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butylimidazole
CAS 4316-42-1
Summenformel C7H12N2
Menge 5 g
Synonym 1-Butyl-1H-imidazole, 1-Butylimidazole, Butylimidazole, N-Butyl-1H-imidazole, N-Butylimidazole, NSC 158165
InChI-Formel InChI=1S/C7H12N2/c1-2-3-5-9-6-4-8-7-9/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
SMILES CCCCn1ccnc1
IUPAC-Name 1-Butylimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 124.18
Formelmasse 124.1