Learn More
(1-Butyl)Triethylammoniumbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11471137 100 g 100 Gramm
11461137 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24128.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13028-69-8 | C10H24BrN | 238.213 g/mol
(1-Butyl)triethylammonium bromide is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical & dye stuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(1-Butyl)triethylammoniumbromid ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann im agrochemischen, pharmazeutischen & Farbstoffbereich eingesetzt werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13028-69-8
Summenformel C10H24BrN
Molekulargewicht (g/mol) 238.213
MDL-Nummer MFCD00055541
InChI-Schlüssel ZNFYPPCUDSCDPR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-butyl triethylammonium bromide, butyltriethylammonium bromide, n,n,n-triethylbutan-1-aminium bromide, butyltriethylazanium bromide, acmc-20apri, triethylbutyl ammonium bromide, butyl-triethyl-ammonium bromide, triethyl-n-butylammonium bromide, 1-butanaminium,n,n,n-triethyl-, bromide 1:1
PubChem CID 11746670
IUPAC-Name Butyl(triethyl)azanium;bromid
SMILES CCCC[N+](CC)(CC)CC.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Butyl)triethylammonium bromide
Schmelzpunkt 212°C to 215°C
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 238.21
Reinheit (%) 97%