Learn More
1-Butyl-4-Eth-1-ynylbenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10079191
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10079191 10 g 10 Gramm
10204644 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10079191 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB09904EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 79887-09-5
Summenformel C12H14
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
MDL-Nummer MFCD00173885
InChI-Schlüssel ZVWWYEHVIRMJIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-butylphenylacetylene, 1-butyl-4-eth-1-ynylbenzene, 1-butyl-4-eth1-ynylbenzene, 1-butyl-4-ethynyl-benzene, 4-n-butylphenylacetylene, p-butylphenylacetylene, benzene, 1-butyl-4-ethynyl, pubchem10978, acmc-209pic, p-butylphenyl acetylene
PubChem CID 2775132
IUPAC-Name 1-Butyl-4-Ethynylbenzol
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butyl-4-eth-1-ynylbenzene
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.906g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel HC2CC6H4(CH2)3CH3
Menge 10 g
Formelmasse 158.24
Reinheit (%) 97%