missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Butyl-4-Eth-1-ynylbenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Butyl-4-eth-1-ynylbenzene |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Dichte | 0.906g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | HC2CC6H4(CH2)3CH3 |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 158.24 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'