Learn More
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30340306
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30340306 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340306 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB809240250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate
CAS 174501-65-6
Summenformel C8H15N2 . (BF4)
Menge 250 g
Synonym 1-Butyl-1-methylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium Tetrafluoroborate, 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium Tetrafluoroborate(1-), 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium Tetrafluoroborate(1-), 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate(1-), 1-Methyl-3-butylimidazolium Tetrafluoroborate, 1-Methyl-3-butylimidazolium Tetrafluoroborate(1-), 1-n-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate, 3-Butyl-1-methylimidazolium Tetrafluoroborate, BMIm Tetrafluoroborate(1-), Bmim Tetrafluoroborate, BmimBF4, Butylmethylimidazolium Tetrafluoroborate
InChI-Formel InChI=1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
SMILES CCCC[n+]1ccn(C)c1.F[B-](F)(F)F
IUPAC-Name 1-Butyl-3-methylimidazol-3-ium;tetrafluoroborat
Molekulargewicht (g/mol) 226.03