Learn More
1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluorborat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10330904 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10330904
Marke: Thermo Scientific Acros 354211000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 174501-65-6 | C8H15BF4N2 | 226.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Ionische Flüssigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 174501-65-6
Summenformel C8H15BF4N2
Molekulargewicht (g/mol) 226.03
MDL-Nummer MFCD03095449
InChI-Schlüssel LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, unii-t2tvz2306t, bmimbf4, butylmethylimidazolium tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methylimidazolium terafluoroborate, 1-methyl-3-butylimidazolium tetrafluoroborate, c4mim tetrafluoroborate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
PubChem CID 2734178
IUPAC-Name 1-butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -71.0°C
Farbe Orange-Gelb
Dichte 1.2077g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 15, 1584
Viskosität 118.3 mPa.s (25°C)
Formelmasse 226.02
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.