Learn More
1-Butyl-3-methylimidazolium Hexafluorphosphat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946261 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11946261 100 g Glasflasche 100 Gramm
10612364 5 g Glasflasche 5 Gramm
10215821 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11946261 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 354171000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 174501-64-5 | C8H15F6N2P | 284.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Ionische Flüssigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 174501-64-5
Summenformel C8H15F6N2P
Molekulargewicht (g/mol) 284.19
MDL-Nummer MFCD03093295
InChI-Schlüssel IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, unii-zge3n4o8q9, 1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, zge3n4o8q9, butylmethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-butylimidazolium hexafluorophosphate, bmim pf6, c4mim hexafluorophosphate
PubChem CID 2734174
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 6.5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3727g/mL
Siedepunkt >340.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 15,1584
Relative Dichte 1.3727
IUPAC-Name 1-Butyl-3-Methylimidazol-3-ium;Hexafluorphosphat
Viskosität 272.1 mPa.s (25°C)
Formelmasse 284.18
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit