Learn More
1-Butyl-3-methylimidazoliumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10463825
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
79917-90-1
C8H15ClN2
174.67
MFCD03095425
FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
1-butyl-3-methylimidazolium chloride, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-n-butyl-3-methylimidazolium chloride, bmimcl, bmim cl, c4mim chloride, dsstox_cid_11461, dsstox_rid_78878, dsstox_gsid_31461
2734161
1-Butyl-3-Methylimidazol-3-um;Chlorid
[Cl-].CCCCN1C=C[N+](C)=C1
79917-90-1
C8H15ClN2
174.67
MFCD03095425
FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
1-butyl-3-methylimidazolium chloride, 3-butyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1-n-butyl-3-methylimidazolium chloride, bmimcl, bmim cl, c4mim chloride, dsstox_cid_11461, dsstox_rid_78878, dsstox_gsid_31461
2734161
1-Butyl-3-Methylimidazol-3-um;Chlorid
[Cl-].CCCCN1C=C[N+](C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ionische Flüssigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 73.0°C
Farbe Creme bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 15, 1584
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Viskosität 170.1 mPa.s (80°C)
Formelmasse 174.67
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.