Learn More
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium Hexafluorphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397399
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11397399 50 g 50 Gramm
11387399 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397399 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27827.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 227617-70-1 | C9H17F6N2P | 298.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 227617-70-1
Summenformel C9H17F6N2P
Molekulargewicht (g/mol) 298.21
MDL-Nummer MFCD03790877
InChI-Schlüssel JWFPQAXAGSAKRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate, 1-butyl-2,3-dimethyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-butyl-2,3-dimethylimidazol-1-ium hexafluorophosphate, 3-butyl-1,2-dimethylimidazol-1-ium hexafluorophosphate, acmc-209fyn, bdmim pf6, c4c1mim pf6, c4mmim pf6, dsstox_cid_27883, dsstox_rid_82636
PubChem CID 11243457
IUPAC-Name 1-Butyl-2,3-Dimethylimidazol-3-ium;Hexafluorphosphat
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCN1C=C[N+](C)=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt 48°C to 50°C
Dichte 1.354
Brechungsindex 1.423
Menge 50 g
Formelmasse 298.21
Reinheit (%) 99%