Learn More
1-Butanol, wasserfrei, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11354847 4 x 1 L 4 Liter
11344847 250 mL 250 Milliliter
11334847 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041867.M1
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 71-36-3 | C4H10O | 74.123 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-36-3
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00002964
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Butanol, anhydrous
Schmelzpunkt °C to 90 to°C to 89°C
Namenshinweis Water: less-than0.01%
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.81
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt 35°C (95°F)
Zündpunkt 340°C (707°F)
Geruch Alcool-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.399
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Dampfdruck 5.6 hPa (4mm Hg) at 20°C
Beilstein 969148
Siedepunkt 117°C to 118°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohols,ketones,aldehydes,ethers,aliphatic and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Formelmasse 74.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Butanol