Learn More
1-Butanol, 99.9 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15608430 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2.5 l
20 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
20 Liter
4 Liter
4 Stück
6 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15608430 100 ml Aluminiumflasche 4 Liter
15615800 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
15625800 1 l Edelstahlkanne 1 Liter
15635800 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15665800 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
15655800 4 x 2.5 l Glasflasche 4 Stück
15645800 20 l Glasflasche 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15608430 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 5379934L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
≥ 99.9 %
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-36-3
Summenformel C4H10O
MDL-Nummer MFCD00002964
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 99.13 mol
Schmelzpunkt ≤ bis 90 °C
Farbe Farblos
Aussehen Flüssig
Dichte 1.04 g/ml
Menge 100 ml
Explosionsgrenze 11.2 %
Zündpunkt 466.35 mol
Verpackung Aluminiumflasche
Strukturformel CH3(CH2)3OH
UN-Nummer 120.15 mol
Siedepunkt 101 °C bis 105 °C
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
Formelmasse 99.13 mol
Reinheit (%) 99 %